Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Wismut
41637.FF
41637.FFEA 558 EUR
41637.FF
Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Bismut
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈12.3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molecular Weight: 208,98 g/mol
Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297