Zirkonium ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Zirconium, Zirkon
41659.KS
41659.KSEA 376 EUR
41659.KS
Zirkonium ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Zirkonium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Magnetron sputtering source
Formel: Zr
Molecular Weight: 91,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9