Ethylmagnesiumbromid 3 M in Äther
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
41675.JT 41675.JU
41675.JTEA 65.1 EUR
41675.JT 41675.JU
Ethylmagnesiumbromid 3 M in Äther
Ethylmagnesium bromide
CAS No.: 925-90-6 Molecular Formula: C2H5BrMg Formula Weight: 133.28 Physical Form: Liquid Density: 1.020 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow to brown Odour: Ether-like Melting Point: -116.3° Boiling Point: 34.6° UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00000043
Formel: C₂H₅BrMg
Siedepunkt: 34,6 °C
Dichte: 1,020
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000043
CAS-Nummer: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I