Ethylmagnesiumbromid 3 M in Äther
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
41675.JT
41675.JU
41675.JTEA
65.1
EUR
41675.JT
41675.JU
Ethylmagnesiumbromid 3 M in Äther
Ethylmagnesium bromide
CAS No.: 925-90-6
Molecular Formula: C2H5BrMg
Formula Weight: 133.28
Physical Form: Liquid
Density: 1.020
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow to brown
Odour: Ether-like
Melting Point: -116.3°
Boiling Point: 34.6°
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00000043
Formel:
C₂H₅BrMg Molecular Weight: 133.27 g/mol Siedepunkt: 34.6 °C Schmelzpunkt: –116.3 °C Dichte: 1.020 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000043 CAS-Nummer: 925-90-6 EINECS: 213-127-3 UN: 3399 ADR: 4.3 I |