Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 70,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41688.18
41688.30
41688.18EA
58.9
EUR
41688.18
41688.30
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 70,000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt
CAS No.: 25704-18-1
Molecular Formula: [-CH2CH(C6H4)SO3Na)-]n
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00084449
Formel:
[-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084449 CAS-Nummer: 25704-18-1 |