Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in Wasser (aus NaCl) Specpure® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41696.AE
41696.AEEA
125
EUR
41696.AE
Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in Wasser (aus NaCl) Specpure® Standard für die Ionenchromatographie
Standards
Kationischer Standards
Natrium-Standards
Molecular Formula: NaCl in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00044631
Standards: Rückführbar auf NIST