Arsen(III)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
41708.06
41708.06EA 166 EUR
41708.06
Arsen(III)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Arsen(III)tellurid
Purity: 99.999% CAS No.: 12044-54-1 Molecular Formula: As2Te3 Formula Weight: 532.64 Physical Form: -160 Mesh Powder Density: 6.50 Melting Point: 381° UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00014167
Formel: As₂Te₃
Molecular Weight: 532,64 g/mol
Schmelzpunkt: 381 °C
Dichte: 6,50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014167
CAS-Nummer: 12044-54-1
EINECS: 234-955-1
UN: 1557
ADR: 6.1,II