N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: N-(Trimethylsilyl)dimethylamin, TMSDMA, N,N-Dimethyltrimethylsilylamin, N,N-Dimethylaminotrimethylsilan, Trimethylsilyldimethylamin, (Dimethylamino)trimethylsilan, Pentamethylsilylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

41716-5ML
41716-5MLEA 99.2 EUR
41716-5ML
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin, Supelco®
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
Formel: C₅H₁₅NSi
Molecular Weight: 117,27 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7466 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008297
CAS-Nummer: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7c32e581df367a38c90b1ec731912162d67b0a3&vid=d4938f964bfbb93851e7a95c8e982a1e044d9a58&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR