Tetrabutylammoniumsulfat 50% (w/w) in wässriger Lösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

41723.AE 41723.K4 41723.AP
41723.AEEA 59.1 EUR
41723.AE 41723.K4 41723.AP
Tetrabutylammoniumsulfat 50% (w/w) in wässriger Lösung
Tetrabutylammonium sulphate

CAS No.: 2472-88-0 Molecular Formula: [[CH3(CH2)3]4N]2SO4 Formula Weight: 580.06 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant MDL No.: MFCD00216632


Phase transfer catalyst, neutral pH

Formel: C₃₂H₇₂N₂O₄S
Siedepunkt: 84 °C
Dichte: 1,01
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216632
CAS-Nummer: 2472-88-0
EINECS: 219-593-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR