Phthalsäureanhydrid 99,0-100,2% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Benzoldicarbonsäureanhydrid
41771.36
41771.36EA
67
EUR
41771.36
Phthalsäureanhydrid 99,0-100,2% ACS
Phthalsäureanhydrid
Purity: 99.0-100.2%
CAS No.: 85-44-9
Molecular Formula: C6H4(CO)2O
Formula Weight: 148.12
Flash Point: 152°(305°F)
Physical Form: Flaky Crystals
Density: 1.53
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 131-133°
Boiling Point: 295° subl.
Beilstein Reference: 118515
Merck Reference: 14,7372
UN No.: 2214
MDL No.: MFCD00005918
Formel:
C₈H₄O₃ Siedepunkt: 295 °C (Subl.) Schmelzpunkt: 131…133 °C Dichte: 1,53 Flammpunkt: 152 °C (305 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005918 CAS-Nummer: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 UN: 2214 ADR: 8,III Merck Index: 14,7372 |