Poly(styrene-divinylbenzene), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 200-400 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
SDVB resin, Styrene-divinylbenzene resin, Styrene-divinylbenzene copolymer, Poly(styrene-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene
41800.14
41800.22
41800.14EA
115
EUR
41800.14
41800.22
Poly(styrene-divinylbenzene), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 200-400 mesh
Poly(styrene-divinylbenzene)
CAS No.: 9003-70-7
Physical Form: Beads
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00146442
Applications: For the preparation of functionalized beads used in solid-phase synthesis
Formel:
[-CH₂CH(C₆H₅)-]x[-CH₂CH[C₆H₄(CHCH₂)]-]y Molecular Weight: 234.342 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00146442 CAS-Nummer: 9003-70-7 |