Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41805.FF 41805.FI 41805.GH
41805.FFEA 189 EUR
41805.FF 41805.FI 41805.GH
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.34g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683