Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 15% (w/w) 0.7 M in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
418231000 418238000
418231000.EA 109 EUR
418231000. 418238000.
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 15% (w/w) 0.7 M in Toluol, AcroSeal®
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈KNSi₂
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010330
CAS-Nummer: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2
UN: 2920
ADR: 8 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Solution
Titration with HClO4 0.6 to 0.9 M
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %