Graphit, Teller, Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41831.GH
41831.GHEA 197 EUR
41831.GH
Graphit, Teller, Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Graphit
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560