Dicertrisulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
41856.06
41856.14
41856.06EA
99.2
EUR
41856.06
41856.14
Dicertrisulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Dicertrisulfid
Purity: 99.9%
CAS No.: 12014-93-6
Molecular Formula: Ce2S3
Formula Weight: 376.43
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.02
Melting Point: 2100°
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00016007
Formel:
Ce₂S₃ Schmelzpunkt: 2100 °C Dichte: 5,02 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016007 CAS-Nummer: 12014-93-6 EINECS: 234-603-7 UN: 3134 ADR: 4.3,III |