tert-Butanol, wasserfrei ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
Purity: 99.5%
CAS No.: 75-65-0
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Melting Point: 25°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 906698
Merck Reference: 14,1542
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004464
Formel:
(CH₃)₃COH Siedepunkt: 83 °C Schmelzpunkt: 25 °C Dichte: 0,786 Flammpunkt: 11 °C (52 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004464 CAS-Nummer: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN: 1120 ADR: 3,II Merck Index: 14,1542 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...