Bor ≥99,4% (Metall-Basis), kristalline Stücke 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
41858.09 41858.18
41858.09EA 260 EUR
41858.09 41858.18
Bor ≥99,4% (Metall-Basis), kristalline Stücke 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Boron
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134034
Formel: B
Dichte: 1,73 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134034
CAS-Nummer: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Merck Index: 13,01333