Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 0.9-1.1 M in Hexan

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li

verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen

41872.22 41872.36
41872.22EA 77.1 EUR
41872.22 41872.36
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 0.9-1.1 M in Hexan
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid

CAS No.: 4039-32-1 Molecular Formula: C6H18LiNSi2 Formula Weight: 167.33 Flash Point: -31°(-24°F) Physical Form: Liquid Density: 0.716 Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 8136861 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008261

Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
Molecular Weight: 167.33 g/mol
Dichte: 0.716
Flammpunkt: –31 °C (–24 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008261
CAS-Nummer: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2924
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR