Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')hafnium(IV) ≥99,7% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41909.06 41909.14
41909.06EA 674 EUR
41909.06 41909.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')hafnium(IV) ≥99,7% (Metall-Basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')hafnium(IV)
Purity: 99.7% CAS No.: 63370-90-1 Molecular Formula: C44H76HfO8 Formula Weight: 910.5 Physical Form: Powder Melting Point: 315° MDL No.: MFCD01863471
Formel: C₄₄H₇₆HfO₈
Schmelzpunkt: 315 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863471
CAS-Nummer: 63370-90-1