Kupfer-Beryllium-Legierung (98,1:1,9 gew.%), Legierung C172, Folie, Dicke 0.13 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
41911.GU
41911.GUEA
263
EUR
41911.GU
Kupfer-Beryllium-Legierung (98,1:1,9 gew.%), Legierung C172, Folie, Dicke 0.13 mm (0.005 in)
Kupfer-Beryllium-Legierung (98,1:1,9 gew.%), Legierung C172
Molecular Formula: Cu:Be; 98.1:1.9 wt%
Physical Form: ≈32.6g/150x200mm Temper: half hard
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD01320550
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...