Kupfer-Beryllium-Legierung (98,1:1,9 gew.%), Legierung C17200, Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
41913.GU
41913.GUEA
195
EUR
41913.GU
Kupfer-Beryllium-Legierung (98,1:1,9 gew.%), Legierung C17200, Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Kupfer-Beryllium-Legierung (98,1:1,9 gew.%), Legierung C17200
Molecular Formula: Cu:Be; 98.1:1.9 wt%
Physical Form: ≈62.8g/150x200mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD01320550
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...