Poly(styrene) 10% (w/w) Dispersion in Wasser, Latex-Mikrosphären 1 micron
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41917.7C
41917.7CEA
688
EUR
41917.7C
Poly(styrene) 10% (w/w) Dispersion in Wasser, Latex-Mikrosphären 1 micron
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Molecular Formula: [-CH2CH(C6H5)-]n
Physical Form: Dispersion
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084450
Formel:
C₈H₈ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084450 CAS-Nummer: 9003-53-6 |