5-Hydroxy-1,4-naphthochinon (Juglon), Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
420120-250
420120-250EA
84.7
EUR
420120-250
5-Hydroxy-1,4-naphthochinon (Juglon), Calbiochem®
5-Hydroxy-1,4-naphthochinon (Juglon)
Formel:
C₁₀H₆O₃ |
MDL:
MFCD00001684 CAS-Nummer: 481-39-0 EINECS: 207-567-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |