2-Hydroxyacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenacylhydroxyid, α-Hydroxyacetophenon, ω-Hydroxyacetophenon
unter Argon abgefüllt
42013.06
42013.06EA 80.5 EUR
42013.06
2-Hydroxyacetophenon ≥97%
2-Hydroxyacetophenon
Purity: 97+% CAS No.: 582-24-1 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00041829
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 86…88 °C
Dichte: 1,0963 g/cm³ (99 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041829
CAS-Nummer: 582-24-1
EINECS: 209-480-8