HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 99+%, elektronische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Bis(trimethylsilyl)amin

42039.22 42039.36
42039.22EA 67 EUR
42039.22 42039.36
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 99+%, elektronische Qualität
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)

Purity: 99+% CAS No.: 999-97-3 Molecular Formula: C6H19NSi2 Formula Weight: 161.40 Flash Point: 8°(46°F) Physical Form: Liquid Density: 0.774 Refractive Index: 1.4080 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -78° Boiling Point: 126° Beilstein Reference: 635752 Merck Reference: 14,4689 UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00008259

Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Molecular Weight: 161.39 g/mol
Siedepunkt: 126 °C
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0.774
Flammpunkt: 8 °C (46 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 14,4689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR