Harnstoff 99,0-100,5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Urea, Aminoameisensäureamid, Carbamid, Carbonyldiamid
4204-07EA
1876.67
EUR
4204-07
4204-05
4204-01
4204-09
Harnstoff 99,0-100,5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 132,7 °C Dichte: 1,32 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.0 - 100.5% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 132 - 135 °C |
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Melting Point | 132 - 135 °C |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
Residue after Ignition | ≤0.010 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |