Thulium(III)iodid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
42094.03
42094.03EA 131 EUR
42094.03
Thulium(III)iodid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Thulium(III)iodid
Purity: 99.9% CAS No.: 13813-43-9 Molecular Formula: TmI3 Formula Weight: 549.65 Physical Form: -20 Mesh Melting Point: 1015° Boiling Point: 1260° MDL No.: MFCD00050141
Formel: I₃Tm
Molecular Weight: 549,65 g/mol
Siedepunkt: 1260 °C
Schmelzpunkt: 1015 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050141
CAS-Nummer: 13813-43-9
EINECS: 237-472-4