Glaskohlenstoff, Pulver 200-400 µm Type 1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42130.09 42130.18
42130.09EA 68.5 EUR
42130.09 42130.18
Glaskohlenstoff, Pulver 200-400 µm Type 1
Glaskohlenstoff
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01818