Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Teller, Dicke 4.76 mm (0.188 in)
Lieferant: Thermo Scientific
42143.GH
42143.GHEA 529 EUR
42143.GH
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Teller, Dicke 4.76 mm (0.188 in)
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈486g/100x100mm MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Molecular Weight: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317