Bis(2-butoxyethyl)ether ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42150.AE 42150.AP
42150.AEEA 55 EUR
42150.AE 42150.AP
Bis(2-butoxyethyl)ether ≥99%
Bis(2-butoxyethyl)ether
Purity: 99+% CAS No.: 112-73-2 Molecular Formula: [CH3(CH2)3OCH2CH2]2O Formula Weight: 218.74 Flash Point: 117°(243°F) Physical Form: Liquid Density: 0.885 Refractive Index: 1.4235 Appearance: Colourless Melting Point: -60° Boiling Point: 256° MDL No.: MFCD00009459
Extraction of precious metals
Formel: C₁₂H₂₆O₃
Siedepunkt: 256 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,885
Flammpunkt: 117 °C (243 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009459
CAS-Nummer: 112-73-2
EINECS: 204-001-9