Acetophenon, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
42163-1ML-F
42163-5ML-F
42163-1ML-FEA
46.3
EUR
42163-1ML-F
42163-5ML-F
Acetophenon, Supelco®
Acetophenon
Formel:
C₈H₈O Siedepunkt: 201,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 20 °C Dichte: 1,027 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008724 CAS-Nummer: 98-86-2 EINECS: 202-708-7 UN: 3334 ADR: 9, Merck Index: 13,00074 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...