Acetophenon, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

42163-1ML-F 42163-5ML-F
42163-1ML-FEA 46.3 EUR
42163-1ML-F 42163-5ML-F
Acetophenon, Supelco®
Acetophenon
Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 201,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008724
CAS-Nummer: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fbc7470b27331968dcb462822d5243913e62135&vid=f05fb0fb18a3ddb8655d7f0afe1f507b340ce6ba&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR