Trimethylsilylcyanid 98%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
422061000
422061000.EA 294 EUR
422061000.
Trimethylsilylcyanid 98%, AcroSeal®
Trimethylsilylcyanid
Formel: C₄H₉NSi
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0,744 g/cm³
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001765
CAS-Nummer: 7677-24-9
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %