Specpure® Silica, Standardlösung, SiO₂ 1000 µg/ml
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42225.AE 42225.AP
42225.AEEA 91.2 EUR
42225.AE 42225.AP
Specpure® Silica, Standardlösung, SiO₂ 1000 µg/ml
Standards Anionische Standards Silikatstandards
Summenformel: Na₂SiO₃ in H₂O
Physikalische Form: Flüssig