Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe 1.5 mm (0.06 in) Ø

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

42233.BV 42233.9X 42233.CE
42233.BVEA 54.4 EUR
42233.BV 42233.9X 42233.CE
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe 1.5 mm (0.06 in) Ø
Tungsten
Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR