VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Lieferant: VWR Chemicals
422351SEA
598
EUR
422351S
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteine und Peptide
Reiner als Standardqualität oder Cohn-Fraktion-V-Material. Es enthält keinerlei Globuline, die bei vielen Assays stören.
- Feuchtigkeit: 4,5%
- Asche: 1,5%