Osmium-Standardlösung, 1000 mg/L Os in 20%iger Salzsäure (aus (NH4)2OsCl6) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Scientific
42239.AE
42239.AEEA
167
EUR
42239.AE
Osmium-Standardlösung, 1000 mg/L Os in 20%iger Salzsäure (aus (NH4)2OsCl6) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Osmium-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...