Germanium-Standardlösung, 1000 mg/L Ge in Wasser mit Flusssäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂GeF₆) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

42242.AD 42242.AE 42242.AP
42242.ADEA 67.7 EUR
42242.AD 42242.AE 42242.AP
Germanium-Standardlösung, 1000 mg/L Ge in Wasser mit Flusssäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂GeF₆) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Germanium-Standards

Molecular Formula: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O/trace F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085310


Standards: Rückführbar auf NIST

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR