5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB) ≥98,0%

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

422592JEA 267 EUR
422592J 422593K
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB) ≥98,0%
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Schmelzpunkt: 240…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007140
CAS-Nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow crystalline powder


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR