5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB) ≥98,0%
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Bis(4-nitrophenyl)disulfid-3,3'-dicarbonsäure, DTNB, 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoesäure, Ellman's Reagenz, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoesäure)
422592JEA 267 EUR
422592J 422593K
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB) ≥98,0%
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Molecular Weight: 396.36 g/mol
Schmelzpunkt: 240…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007140
CAS-Nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow crystalline powder