2-Ethylhexylmethacrylat ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
42303.AK 42303.K2 42303.K7 42303.M4
42303.AKEA 39.3 EUR
42303.AK 42303.K2 42303.K7 42303.M4
2-Ethylhexylmethacrylat ≥98% stabilisiert
2-Ethylhexylmethacrylat
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 688-84-6 Molecular Formula: C12H22O2 Formula Weight: 198.31 Flash Point: 92°(198°F) Physical Form: Liquid Density: 0.885 Refractive Index: 1.4380 Appearance: Colourless Odour: Ether-like Melting Point: -50° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 1769420 MDL No.: MFCD00009494
Monomer used in the preparation of polymethacrylate polymers
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Siedepunkt: 218 °C
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,885
Flammpunkt: 92 °C (198 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009494
CAS-Nummer: 688-84-6
EINECS: 211-708-6