Gold-Beschichtungslösung ∼3,7 g/l (Metalgehalt), stromlos
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
42307.AK 42307.K2
42307.AKEA 271 EUR
42307.AK 42307.K2
Gold-Beschichtungslösung ∼3,7 g/l (Metalgehalt), stromlos
Gold plating solution
Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00003436
Applications: For coating nickel or copper
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
UN: 2922
ADR: 8,III