Chrom ≥99,95% (Metall-Basis), Würfel typ. 6.35 mm (0.25 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

42310.09 42310.18 42310.30
42310.09EA 50 EUR
42310.09 42310.18 42310.30
Chrom ≥99,95% (Metall-Basis), Würfel typ. 6.35 mm (0.25 in)
Chromium

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944

Formel: Cr
Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1840 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR