Nickel ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
42331.QK
42331.QKEA
260
EUR
42331.QK
Nickel ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Nickel
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈1.8g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Molecular Weight: 58,69 g/mol Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1453 °C Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |