Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
42368.18
42368.18EA
252
EUR
42368.18
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%)
Purity: 99.95%
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.22g/slug
Odour: Odourless
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673110 CAS-Nummer: 11106-97-1 |