Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42370.FF
42370.FI
42370.FFEA
552
EUR
42370.FF
42370.FI
Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Platinum
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈1.7g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1769 °C Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |