Eisen ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

42385.09 42385.18
42385.09EA 55.9 EUR
42385.09 42385.18
Eisen ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Iron

Purity: 99.95% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.2g/slug MDL No.: MFCD00010999

Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR