(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung


verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen

42413.AD 42413.AK 42413.K2
42413.ADEA 29.1 EUR
42413.AD 42413.AK 42413.K2
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan ≥97%
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 195…197 °C
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,077
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000997
CAS-Nummer: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR