(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
42413.AD 42413.AK 42413.K2
42413.ADEA 29.1 EUR
42413.AD 42413.AK 42413.K2
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan ≥97%
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles
Purity: 97+% CAS No.: 2530-87-2 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3 Formula Weight: 198.72 Flash Point: 78°(172°F) Physical Form: Liquid Density: 1.077 Refractive Index: 1.4200 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Recognizable Melting Point: -50° Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 969627 MDL No.: MFCD00000997
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 195…197 °C
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,077
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000997
CAS-Nummer: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9