β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduziert

424237LEA 89.3 EUR
424237L
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Formel: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Molecular Weight: 709.41 g/mol
MDL: MFCD00036200
CAS-Nummer: 606-68-8
EINECS: 210-123-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt Min. 95.0 %
Wasser Max. 8.0 %
Na (Natrium) 5.0 8.0 %
Molare Extinktion (260 nm)(10³ l/mol.cm) 13.9 14.9
Molare Extinktion (340 nm)(10³ l/mol.cm) 6.1 6.5
Verhältnis A250/A260 (10 mM Tris; pH10) 0.79 0.85
Verhältnis A280/A260 (10 mM Tris; pH10) 0.21 0.25
Verhältnis A340/A260 (10 mM Tris; pH10) 0.42 0.44


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR